Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-DAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Signals from TGF-beta superfamily receptors are transduced to the nucleus by Smad proteins, which transcriptionally activate target genes. In Caenorhabditis elegans (C.elegans), defects in a TGF-beta-related pathway cause a reversible developmental arrest and metabolic shift at the dauer larval stage. DAF-3 transgenes interfere with dauer formation, playing a role in the nucleus. DAF-3 is unique in that it is antagonized, rather than activated, by a TGF-beta pathway.
Type: Primary
Antigen: DAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116925 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol DAF3
Reaktivität C. elegans
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms Abnormal dauer formation protein 3, isoform c antibody.
Gene ID 180431
Format whole serum
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 700-796 of the C.elegans DAF-3 protein.
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge