Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with all mammals and a wide range of other species based on sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, MEF and HeLa lysates, MEF whole cell lysate0. In diploid eukaryotic cells, the chromatin fibers are about 20nM in diameter. They consist of two major components in equal amounts, DNA and basic proteins called histones. Histones are believed to be regularly arranged in the deep grove of the DNA helix. The recurring positive charges of the histones form electrostatic associations with the negatively charged phosphate groups of DNA making the DNA more stable and flexible. This allows for the supercoiling of the chromatin fibers.
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116941 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol H3
Antigen name Histone H3
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Antigen synonyms Histone H3.1, Histone H3, HIST1H3A, histone H3/a, Histone 1, H3a
Gene ID 8350, 360198
Konzentration 18 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-135 of the human Histone H3 protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge