Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-POU5F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with swine, feline and bovine samples based on a 93% sequence homology. Stem cells are crucial ingredients in the progressive restriction of cellular developmental capacity during mammalian embryogenesis. Until recently, only embryonic stem cells (ESC) had been shown to exhibit the potential to differentiate into cells of the all three germ layers. However, adult stem cells (ASC) can regain pluripotency (potential to differentiate into various lineages) if transferred from one stem-cell microenvironment into another. The transcription factor OCT4, expressed in ESCs and germ cells, is strongly implicated in the process of maintaining as well as regaining stem-cell pluripotency and functions as a key regulator of mammalian germline development.
Type: Primary
Antigen: POU5F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Rat, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116943 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol POU5F1
Antigen name POU Class 5 Homeobox 1
Reaktivität Mouse, Primates, Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Octamer-binding transcription factor 3 antibody, Oct-3, OTF3 antibody., POU domain class 5 transcription factor 1 antibody, OCT3, Oct-4
Gene ID 18999, 294562, 5460
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human OCT4 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge