Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with rat, ovine, rabbit, monkey, hamster, bovine and porcine based on sequence homology. Crystallin AB (CryAB) is a developmentally regulated small heat shock protein known to protect cells from stress damage. It may also play an important role in the Golgi reorganization during cell division. CryAB is known to be associated with a number of neurodegenerative pathologies such as Alzheimer disease amd multiple sclerosis. As well, it has been found to be expressed in breast tumors of patients with shorter survival, suggesting that it may be a useful marker in identifying aggressive breast cancer.
Type: Primary
Antigen: CRYAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116951 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CRYAB
Antigen name Crystallin Alpha B
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Heat-shock protein beta-5 antibod, Alpha (B)-crystallin antibody, Rosenthal fiber componet antibody, Alpha crystallin B chain antibody, CryAB antibody
Gene ID 1410
Konzentration 0.9 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 100-175 of the human Crystallin AB protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge