Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is 92% homologous to chicken, zebrafish, and xenopus. Lysyl oxidase (LOX), a copper-containing amine oxidase, belongs to a heterogeneous family of enzymes that oxidize primary amine substrates to reactive aldehydes. It plays a vital role in the formation and repair of the extra cellular matrix. As well, LOX is a multifunctional enzyme having diverse biological functions such as developmental regulation, tumor suppression, cell motility and cellular senescence. The secreted form of LOX is responsible for the invasive properties of hypoxic human cancer cells. Thus, it is essential for hypoxia-induced metastasis and is a good therapeutic target for preventing and treating metastases.
Type: Primary
Antigen: LOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Bovine, Rat, Porcine
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µL 50 µl PIEAPA116955 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol LOX
Antigen name Lysyl oxidase
Reaktivität Rat, Bovine, Human, Porcine, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms EC 1.4.3.13 antibody, Protein-lysine 6-oxidase antibody, Lysyl oxidase antibody.
Gene ID 16948, 24914, 100525278, 280841, 4015
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Cocktail of two synthetic peptides between amino acids 300-350 and amino acids 200-300 of the human LOX protein.
Purification Affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge