Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SIRT6 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
PA1-16958 is specific for the ~37 kDa SIRT6 protein. A non-specific higher molecular weight band can be seen at ~61 kDa of equal or greater intensity than the mSIRT6 band. Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human ageing.

Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116958 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SIRT6
Antigen name Sirtuin 6
Reaktivität Rat, Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Silent information regulator 2-like protein 6., SIR2-like protein 6, Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6
Gene ID 299638, 50721
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 250-334 of the murine SIRT6 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge