Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-AGPAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with bovine, porcine, and rat samples based on sequence homology. Suggested positive control: mouse skeletal muscle lysate or protein. AGPAT6 is a novel glycerolipid acyltransferase of the ER, which is crucial for the production of milk fat by the mammary gland. Agpat6 deficient mice exhibit a 25% reduction in body weight and resistance to both diet-induced and genetically induced obesity. The reduced body weight is associated with increased energy expenditure, reduced triglyceride accumulation in BAT and WAT, reduced white adipocyte size, and lack of adipose tissue in the subdermal region. AGPAT6 plays a unique role in determining triglyceride content and composition in adipose tissue and liver that cannot be compensated by other members of the Agpat family.
Type: Primary
Antigen: AGPAT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Mouse
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116960 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol AGPAT6
Antigen name 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6
Reaktivität Primates, Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms 1-AGP, Testis spermatogenesis apoptosis-related protein 7 antibody, EC 2.3.1.51 antibody, 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase zeta antibody
Gene ID 102247, 137964
Konzentration 0.81 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human AGPAT6 protein. [Swiss-Prot Q86UL3]
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge