Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-P2RX7/P2X7 receptor Goat Polyclonal Antibody

Lieferant: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: P2RX7/P2X7 receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 ug 100 µG PIEAPA519165 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol P2X7
Antigen name Purinergic Receptor P2X, Ligand-gated Ion channel 7
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms purinergic receptor P2X, purinergic receptor P2X7, P2X7 receptor, P2RX7, P2X purinoceptor 7, P2Z receptor, ATP receptor, 7, MGC20089, P2X7, ligand-gated ion channel
Gene ID 5027
Konzentration 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (YETNKVTRIQSMNY) corresponding to the N-terminus amino acids of P2RX7
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping