Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Rabbit Anti-Human IgM Fc5µ Polyclonal Antibody (Texas Red®)

Lieferant: Rockland Immunochemicals
Secondary Rabbit Anti-IgM (Fc5u) Reacts with Human

Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgM Fc5µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Fc5µ
Host: Rabbit
Isotype: IgM
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1,5 mg 1.500 µG ROCK609-4931
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgM Fc5µ
Antigen name IgM Fc5µ
Reaktivität Human
Konjugation Texas Red®
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Konzentration 1,5 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Human IgM Fc5µ fragment
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping