Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Chicken Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Texas Red®)

Lieferant: Rockland Immunochemicals
Secondary Chicken Anti-IgG (H&L) Reacts with Human

Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Human


Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mg 1 mg ROCK609-9002
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG (H+L)
Antigen name IgG (H+L)
Reaktivität Human
Konjugation Texas Red®
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Chicken
Isotyp none
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel Shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Konzentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Storage temperature Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge