Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-HMGXB3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HMGXB3 (HMG box domain containing 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 µl 200 µl USBI036649-HRP
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol HMGXB3
Antigen name HMG box domain containing 3
Reaktivität Human
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 633 to 662
Epitope internal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping