Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-SLC29A1 Rabbit polyclonal antibody APC (Allophycocyanin)

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: SLC29A1 (solute carrier family 29 (equilibrative nucleoside transporter), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 µl 200 µl USBIE3225-01-APC
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol Solute carrier family 29, member 1
Antigen name solute carrier family 29 (equilibrative nucleoside transporter), member 1
Reaktivität Human
Konjugation APC (Allophycocyanin)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope C-terminal
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge