Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-NAP1L1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C254]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: NAP1L1 (nucleosome assembly protein 1-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C254
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG USBIN7100-75B
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol NAP1L1
Antigen name nucleosome assembly Protein 1-like 1
Reaktivität Human, Mouse, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 8C254
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Konzentration ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge