Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-OSMR Rat monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 12K147]

Lieferant: US Biological
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: OSMR (oncostatin M receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: 12K147
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 Tests 100 Tests USBIO6500-50B
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol OSMR
Antigen name oncostatin M receptor
Reaktivität Mouse
Konjugation PE (Phycoerythrin)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 12K147
Wirt Rat
Isotyp IgG2a
Flow cytometry Yes
Amino acid number 24 to 738
Konzentration ~0,025 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer saline, 0,5% BSA, 0,1% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping