Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Opioid Receptor, kappa, Internal Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Opioid Receptor, kappa, Internal
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
10 Pieces 10 USBIO7030-34B
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name opioid receptor, kappa
Reaktivität Mouse, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Epitope internal
Purification purified by peptide affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS(without Mg2+ and Ca2+), pH 7,3, 1mg/mlBSA (IgG, protease free), 0,05% sodium azide, 50% glycerol.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge