Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PRNP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D685]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:20000; Western Blot: 1:5000-1:20000
Type: Primary
Antigen: PRNP (prion protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D685
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Hamster, Human, Mouse, Sheep
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µl 50 µl USBIP8950-02C
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PRNP
Antigen name Prion Protein
Reaktivität Bovine, Hamster, Mouse, Sheep, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 6D685
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 97 to 102
Format Supernatant
Form liquid
Storage buffer culture medium (phenol red and nutrients still present) supplemented with FBS and 0,01% thimerosal .
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping