Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PRNP Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D686]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:30000; Western Blot: 1:10000-1:30000

Type: Primary
Antigen: PRNP (prion protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D686
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Sheep



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG USBIP8950-02F
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PRNP
Antigen name Prion Protein
Reaktivität Human, Bovine, Sheep
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 6D686
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western Blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 225 to 228
Konzentration ~1 mg/ml
Format Cell Culture supernatant
Form liquid
Storage Buffer culture solution medium (phenol red and nutrients still present) supplemented with FBS and 0,01% thimerosal .
Storage temperature Cool
Transporttemperatur Ice
Tested Applications Dot Blot
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge