Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PRKDC Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 9i190]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-500

Type: Primary
Antigen: PRKDC (protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide)
Clonality: monoclonal
Clone: 9i190
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µl 100 µl USBIP9003-01A
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PRKDC
Antigen name Protein Kinase, DNA-Activated, Catalytic Polypeptide
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 9i190
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Format Supernatant
Form liquid
Storage buffer 50mM Tris-glycine, pH 7,4, 0,15M sodium chloride, 0,01% sodium azide, 0,05% BSA, 40% glycerol.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge