Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Retinal Pigment Epithelium Specific Protein Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: 9C117]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:5000-1:10000; Immunochemistry: 1:250
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: Retinal Pigment Epithelium Specific Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 9C117
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Bovine




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µl 100 µl USBIR1659-70D
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Retinal Pigment Epithelium Specific Protein
Reaktivität Bovine
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 9C117
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Konzentration 1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge