Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Retinal Pigment Epithelium Specific Protein Goat polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:2000; ELISA: 1:32000

Type: Primary
Antigen: Retinal Pigment Epithelium Specific Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Rat




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBIR1659-70G
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Retinal Pigment Epithelium Specific Protein
Reaktivität Human, Rat, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Konzentration ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Sequence C-EVKKNARKAPQPE
Form liquid
Storage buffer Tris saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge