Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D775]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D775
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µl 100 µl USBIS6505-02H
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SRC
Antigen name v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reaktivität Mouse, Monkey, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 6D775
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Amino acid number 477 to 947
Konzentration 1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS containing 1mg/ml BSA and 0,05% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge