Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 11E346]
Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 11E346
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Chicken, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
25 Tests 25 Tests USBIS6610-10G
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reaktivität Mouse, Rabbit, Chicken, Human, Dog, Monkey
Konjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 11E346
Wirt Mouse
Isotyp IgG3 kappa
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage Buffer 10mM Tris, 150mM sodium chloride, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge