Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 8H218]

Lieferant: US Biological
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 Tests 100 Tests USBIS6610-11P
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation PE (Phycoerythrin)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 8H218
Wirt Mouse
Isotyp IgG3
Flow cytometry Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer saline, 0,5% BSA, 0,1% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge