Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-VDAC2 Goat polyclonal antibody unconjugated

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0. 3-1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: VDAC2 (voltage-dependent anion channel 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBIV2121-21F
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol VDAC2
Antigen name Voltage-dependent anion channel 2
Reaktivität Pig, Human, Bovine, Rat, Mouse, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Konzentration ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Sequence C-GHKVGLALELEA
Form liquid
Storage buffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge