Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Verotoxin I and II Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Mixed clones]

Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 20 μg/ml; Western Blot: 1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: Verotoxin I and II
Clonality: monoclonal
Clone: Mixed clones
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mg 1 mg USBIV2121-41
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen name Verotoxin I and II
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone Mixed clones
Wirt Mouse
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Neutralisation Yes
Konzentration ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer 5mMphosphate buffer, pH 7,3
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge