Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Verotoxin II-A subunit Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E457]
Lieferant: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:20-1:200
Type: Primary
Antigen: Verotoxin II-A subunit
Clonality: monoclonal
Clone: 5E457
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity:
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 ml 1 ml USBIV2121-66
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen name Verotoxin II-A subunit
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 5E457
Wirt Mouse
Isotyp IgG2
ELISA Yes
Neutralisation Yes
Konzentration ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,1% sodium azide.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge