Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Goat Anti-Rabbit IgG F(c) Polyclonal Antibody (DyLight® 800)

Lieferant: Immunoreagents
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1,0 mg 1 mg IMMRIR2180
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG F(c)
Antigen name Immunoglobulin G
Reaktivität Rabbit
Konjugation DyLight® 800
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow Cytometry Yes
Epitope F(c)
Konzentration 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross Adsorption Yes
Immunogen Rabbit IgG Fc
Purification Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Storage Buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Lagertemperatur 2-8 °C
Transporttemperatur 2-8 °C
Tested Applications Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge