IPA-Spray, steril, IPASEPT 70 Premium
94018.1006EA 0 EUR
VWRC94018.1006
IPA-Spray, steril, IPASEPT 70 Premium
70% Isopropylalkohol gemäß Ph. Eur. und 30% Wasser zur Injektion gemäß USP, gefiltert bei 0,2 μm
  • Gebrauchsfertig, macht die Vor-Ort-Vorbereitung einer Alkohollösung überflüssig
  • Gefiltert auf 0,2 µm und bestrahlt mit SAL 10-6 für den Gebrauch in Reinräumen der Klassen A und B
  • Airless-System, verhindert das Einsaugen von Verunreinigungen aus der Luft
  • Faltbarer Innenbeutel, reduziert Abfall und Entsorgungskosten
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
  • Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung
IPASEPT 70 Premium ist ideal für die routinemäßige Reinigung aller Oberflächen in pharmazeutischen Einrichtungen, z. B. Arbeitsflächen, Prozessausrüstung, Isolatoren und Biosicherheitsschränke, usw. Es wird zudem zur Dekontamination von Materialien vor dem Betreten des Reinraums und zum Aufsprühen auf Handschuhe empfohlen.
Verpackung: Doppelt verpackt und gekennzeichnet mit Chargennummer und Haltbarkeit.