Digitales Kühlschrankthermometer, Traceable®
Lieferant: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-2302EA 21.4 EUR
620-2302
Digitales Kühlschrankthermometer, Traceable®
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer ist für die Überwachung der Temperatur in Lagerräumen, Labors, Büros und Abzügen konzipiert. Im Lieferumfang ist Befestigungsmaterial für eine flexible Positionierung enthalten.
  • Leicht ablesbare LCD-Anzeige
  • Wechsel zwischen °F und °C
  • Aktualisierung alle 30 Sekunden
Zertifizierungen: Rückführbarkeit nach ISO/IEC 17025 zertifiziert und Standards nach NIST.
Lieferumfang: Wird mit Saugnapf, VELCRO®-Befestigungselement, Silberoxid-Batterie und Traceable®-Kalibrierzertifikat geliefert.