Verschlussfilm, selbstklebend für Mikrotiterplatten, QuickSeal DMSO Std™
Lieferant: IST Scientific
QuickSeal DMSO Std™
731-0632EA 769 EUR
731-0632 731-0633 731-0635 731-0636
Verschlussfilm, selbstklebend für Mikrotiterplatten, QuickSeal DMSO Std™
Transparent, abziehbar und DMSO-beständig.
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −40 bis +80 °C