Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Fertigmedien in Ampullen
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um Ihre Suche zu verfeinern. Mehrfachauswahl innerhalb eines Dropdown-Menüs kann vorgenommen werden. Klicken Sie auf OK, um Ihre Ergebnisse zu aktualisieren.
SearchResultCount:"12"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Pall Laboratory
Beschreibung:   Eine breite Auswahl an sterilen Ampullenmedien für grundlegende mikrobiologische Analysen, in Klarglas- oder Kunststoffampullen. Genau bemessen für ma...
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Lieferant:  Sartorius
Beschreibung:   Die gebrauchfertigen Ampullen sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. Sie wurden speziell für den Nachweis und die Qua...
Artikel-Nr: (HACH2277700)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   Media set is a colorimetric method that is used for determination of total bacteria.
UOM:  1 * 3 Tests
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   Selectivity: fecal coliform bacteria.
Artikel-Nr: (HACH2812450)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   The m-HPC broth used in heterotrophic plate count (HPC), for estimating the number of live heterotrophic bacteria in water. This test can provide usef...
UOM:  1 * 50 ST
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   m-Endo broth detects total coliform bacteria (colonies with a greenish-gold sheen). For potable water samples, confirm with Lauryl Tryptose and Brilli...
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   Mikrobiologische Fertigmedien in Ampullen, F Strep, Für: Streptococcus
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 12
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping