'Live Cell Imaging'-System, JuLI™ Stage
Lieferant: NanoEnTek
JuLI™ Stage
734-2711EA 64500 EUR
734-2711
'Live Cell Imaging'-System, JuLI™ Stage
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Das JuLI™ Stage ermöglicht automatisierte Fluoreszenz- und Hellfeldaufnahmen von Zellen oder Zellverbänden direkt in handelsüblichen Zellkulturinkubatoren.
  • Fluoreszenzkanäle: DAPI (Ex: 390/40, Em: 452/45), GFP (Ex: 466/40, Em: 525/50), RFP (Ex: 525/50, Em: 580LP)
  • Autofokus und motorisiertem, exakt zu positionierendem Kreuztisch
  • Ohne aufwändiges und kompliziert zu installierendes Zubehör und ohne vorhandene Fluoreszenzmikroskope zu blockieren
Anwendungen sind Überwachung und Analyse von Zellwachstum, -Proliferation, -Migration und -Differenzierung; gleichzeitig in 1 bis 384 Wells; Überwachung und Analyse von Expression und subzellulärer Lokalisation rekombinanter Proteine; Zytotoxizitätsstudien sowie Wundheilungs- bzw. Scratch-Assays.