Oxynex® L, Flüssigkeit, EMPROVE® ESSENTIAL Antioxydans für Fette und Öle, SAFC®
|
Gefahr
|
1.08330.1000EA
389
EUR
1.08330.1000
Oxynex® L, Flüssigkeit, EMPROVE® ESSENTIAL Antioxydans für Fette und Öle, SAFC®
Antioxydans L
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
UN-Nummer:
1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Tocopherol(ca 90%) extracts of natural origin E 306 (HPLC) | 23 - 29 % |
6-Palmitoyl-L-ascorbic acid (ascorbyl palmitate) E 304 (HPLC) | 4 - 6 % |
L-ascorbic acid E 300 (HPLC) | 0.8 - 1.2 % |
Identity | IR spectrum conforms |
As (Arsenic) | ≤ 0.0003 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0025 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.0025 % |
Sulfated ash | ≤ 0.1 % |
Citric acid E 330 | 0,9-1,1 % |
Oil, vegetable | 18-22 % |
Ethyl alcohol (ethanol) | 40-49 % |