Gesichtsschutz, G500
Lieferant: 3M
MMMA5V5F1H51EA 119 EUR
MMMA5V5F1H51 MMMAG5V5CH51
Gesichtsschutz, G500
Gesichtsschutz
Die G500-Kopfbedeckung bietet eine vielseitige und komfortable Lösung für Träger, die sowohl einen Gesichts- als auch einen Gehörschutz benötigen.
  • Die Kopfbedeckung bietet eine hohe Schlagfestigkeit und ein weites Sichtfeld
  • Mit Belüftung in der Frontabdeckung für erhöhten Komfort
  • Ratschengurt mit ergonomisch gestalteter Nackenstütze und Einstellrad (3 Positionen zur Höheneinstellung, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung
  • Erhältlich mit kratz- und beschlagfestem PC-Visier für industrielle Anwendungen oder mit Edelstahlgitter-Visier für forstwirtschaftliche Anwendungen
Das spezielle Design macht es einfach, die Kopfbedeckung mit anderen 3M-Produkten wie Visieren, passiven Kapselgehörschützern oder Kommunikations-Headsets und integrierten Brillen zu kombinieren. Ideal für die anspruchsvollsten Arbeitssituationen und Industrieumgebungen.
Zertifizierungen: EN 352-1, EN 166; EN 1731 (nur Modell mit Netzvisier).
Bestellinformation: Die Industriekombination besteht aus: Gelbe Kopfbedeckung G500, klares PC-Visier (5F-11) und Ohrenschützer Optime I (H51P3E). Die Kopfbedeckung kann auch mit anderen 3M-Produkten verwendet werden.
Die Forstkombination besteht aus: Orangefarbene Kopfbedeckung G500, Gesichtsschutz aus Edelstahlgewebe (5C-1) und Ohrenschützer Optime I (H51P3E). Die Kopfbedeckung kann auch mit anderen 3M-Produkten verwendet werden.