Erdungskabel
Lieferant: asecos
MSGA19331EA 72.5 EUR
MSGA19331 MSGA19310 MSGA19321 MSGA19313 MSGA19323 MSGA19312 MSGA19326 MSGA19325 MSGA2794 MSGA19317 MSGA19327 MSGA19319 MSGA19329
Erdungskabel
Diese Erdungskabel vermeiden Explosionsgefahren durch Funkenbildung / elektrostatische Aufladung.
  • In 2 Längen sowie verzinkt oder in doppelt isolierter Ausführung lieferbar
  • Vielseitig einsetzbar durch Kombination verschiedener Anschlussmöglichkeiten (Krokodilklemme / Schraubbare C-Klemme / Erdungszange / Ringkabelschuh)