Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Lieferant: IST Scientific
PierceASeal Foil™
731-0565EA 579 EUR
731-0565 731-0566 731-0567 731-0568 731-0572 731-0573 ISTSIST-106-200LR 731-0570 731-0571 731-0569
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstechbarer Folienverschluss mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel. Geeignet für PCR, Verbundlagerung und Probenversand.
  • Nicht abziehbar
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der Verschlussoberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +120 °C
  • Durchstechbar