Spritzenvorsatzfilter
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
514-0070EA 189 EUR
514-0070 514-0071 514-0069 514-0065 514-0066 514-0067 514-0068
Spritzenvorsatzfilter
Filter Spritzenvorsatzfilter
Erhältlich mit PP-, PTFE- oder Nylon-Membran. Membranen sind entweder mit 0,2 µm oder 0,45 µm Porengröße erhältlich. Die Porengröße sollte nach der Größe der analytischen Säulenpackung gewählt werden. Wenn die Säulenpackung größer als 3 μm ist, sollte die Porengröße 0,45 μm gewählt werden. Ist die Säulenpackung gleich oder kleiner als 3 μm, dann wählen Sie bitte die Porengröße 0,2 μm.
  • HPLC-zertifiziert für geringe Mengen an UV-absorbierenden Substanzen
PP-Membran: Diese polyvalenten Filter wurden für die Herstellung von gemischten Proben entwickelt. Gute chemische Verträglichkeit gegenüber einer Vielzahl an organischen/wässrigen Mischungen.
PTFE-Membran: Diese PTFE-Membranen sind für die Filtration von korrosiven Gasen und organischen Lösungsmitteln konzipiert. Exzellente chemische Beständigkeit. Unbedingt bei der Filtration aggressiver Chemikalien zu verwenden.
Nylon-Membran: Diese vielseitigen Filter eignen sich zur Vorbereitung von wässrigen und lösungsmittelhaltigen Proben. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Ester, Basen und Alkoholen. Bieten eine weitgehende chemische Beständigkeit gegen gebräuchliche Lösungsmittel. Nicht für Säuren >1N oder halogenierte Lösemittel empfohlen.