Sie suchten nach: Vorsäulen-Filter und -Fritten
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Unmittelbar vor der Säule fängt der Vorsäulenfilter die von der Probe eingeschleppten Partikel ab. Für Proben, die möglicherweise irreversibel an der ...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Diese Vorsäulenfilter mit PEEK-Körper und Edelstahlfritte bieten Schutz für Analyse- und Microbore-Säulen. Sie werden direkt, ohne die Verwendung eine...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Artikel-Nr: (7121-05)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Fritten für 3-ml-Polypropylensäulen
UOM: 1 * 50 ST
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Frit made of 316 grade stainless steel.
Artikel-Nr: (HICHHI-1140)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Frit, Porosität: 2 µm, Frittenmaterial: PEEK
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HI-300)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Frits, Schwarz, Porosität: 0,5 µm, Frittenmaterial: Edelstahl
Lieferant: Avantor
Beschreibung: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE-Fritten für 3-ml-Glassäulen
Artikel-Nr: (HICHHI-140)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Natur, Porosität: 2 µm
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: These frits are made from PTFE.
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Beschreibung: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 25, PE filter elements, 21,2 mm ID
Artikel-Nr: (MICS49650-005)
Lieferant: MICROSOLV TECH CORP
Beschreibung: The flter protects columns from particulates and extends the column life-time.
UOM: 1 * 10 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom