Sie suchten nach: Schaltventile
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beschreibung: Rheodyne®, 7030 doppeltes 3-Wege-Schaltventil mit 2 Positionen und 6 Ports, 10-32-Ports für Kapillaren mit 1/16" AD, 0,6 mm Ø des Statordurchgangs, Edelstahl
Lieferant: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beschreibung: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Lieferant: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beschreibung: Anwendbar für Anwendungen wie Probeninjektion, Säulenwechsel und Probenanreicherung.
Artikel-Nr: (554-3288)
Lieferant: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beschreibung: Kombinieren Sie die modularen MX Series II™ Ventile mit Ihrem Instrument, um komplexe Flüssigkeitswechsel- und Probeninjektionsanforderungen durchzufü...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Lieferant: OMNIFIT LTD
Beschreibung: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Lieferant: OMNIFIT LTD
Beschreibung: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beschreibung: Upchurch Scientific®, V-101L-60 Schaltventil mit rechtwinkligem Durchfluss, Bulkhead-Version, Kapillaren mit 1/16" AD, 1,0 mm Durchgang, 6,2 µl Hubvolumen
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom