Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PGR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E8]

Lieferant: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: PGR
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µG ORIGCF802705
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PGR
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 5E8
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 298
Cross adsorption No
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-298 of human PGR (NP_000917) produced in E.coli.
Molecular weight 98.8 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur –20 °C
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge