Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-ALDH9A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: OriGene
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-5000; Western Blot: 1:200-1000; Immunochemistry: 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALDH9A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µl ORIGTA323584
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol ALDH9A1
Antigen name aldehyde dehydrogenase 9 family, member A1
Reaktivität Mouse, Human, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Amino acid number 18 to 32
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region derived from 18-32 amino acids of human aldehyde dehydrogenase 9 family, member A1
Molecular weight 54 kDa
Purification purified by antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur –20 °C
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge