Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-ADRA1A Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: OriGene
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-5000; Immunochemistry: 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ADRA1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µl ORIGTA323589
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol ADRA1A
Antigen name Adrenoceptor alpha 1A
Reaktivität Mouse, Human, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Amino acid number 152 to 165
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region derived from 152-165 amino acids of human adrenoceptor alpha 1A
Purification purified by antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur –20 °C
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge