Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-CDKN2A Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: CDKN2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µl ORIGTA325354
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol CDKN2A
Antigen name Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Cross adsorption No
Immunogen The antiserum was produced against a synthesized A synthesized peptide derived from human p16 INK.
Purification purified by affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur –20 °C
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping