Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-EIF3J Mouse Monoclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EIF3J.

Type: Primary
Antigen: EIF3J
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008669-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol EIF3J
Antigen name Eukaryotic translation initiation factor 3, subunit J
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms eIF3-alpha, EIF3S1, eIF3-p35
Amino acid number 1 to 258
Gene ID 8669
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen EIF3J (NP_003749.2, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MAAAAAAAGDSDSWDADAFSVEDPVRKVGGGGTAGGDRWEGEDEDEDVKDNWDDDDDEKKEEAEVKPEVKISEKKKIAEKIKEKERQQKKRQEEIKKRLEEPEEPKVLTPEEQLADKLRLKKLQEESDLELAKETFGVNNAVYGIDAMNPSSRDDFTEFGKLLKDKITQYEKSLYYASFLEVLVRDVCISLEIDDLKKITNSLTVLCSEKQKQEKQSKAKKKKKGVVPGGGLKATMKDDLADYGGYDGGYVQDYEDFM
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge