Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-GMFG Mouse Monoclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant GMFG.
Type: Primary
Antigen: GMFG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009535-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol GMFG
Antigen name Glia maturation factor, gamma
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GMF-GAMMA
Amino acid number 1 to 142
Gene ID 9535
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen GMFG (NP_004868.1, 1 a.a. ~ 142 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MSDSLVVCEVDPELTEKLRKFRFRKETDNAAIIMKVDKDRQMVVLEEEFQNISPEELKMELPERQPRFVVYSYKYVHDDGRVSYPLCFIFSSPVGCKPEQQMMYAGSKNRLVQTAELTKVFEIRTTDDLTEAWLQEKLSFFR
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge