Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-MORF4L2 Mouse Monoclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant MORF4L2.
Type: Primary
Antigen: MORF4L2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009643-M
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol MORF4L2
Antigen name mortality factor 4 like 2
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms MRGX, MORFL2
Amino acid number 1 to 288
Gene ID 9643
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen MORF4L2 (NP_036418.1, 1 a.a. ~ 288 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MSSRKQGSQPRGQQSAEEENFKKPTRSNMQRSKMRGASSGKKTAGPQQKNLEPALPGRWGGRSAENPPSGSVRKTRKNKQKTPGNGDGGSTSEAPQPPRKKRARADPTVESEEAFKNRMEVKVKIPEELKPWLVEDWDLVTRQKQLFQLPAKKNVDAILEEYANCKKSQGNVDNKEYAVNEVVAGIKEYFNVMLGTQLLYKFERPQYAEILLAHPDAPMSQVYGAPHLLRLFVRIGAMLAYTPLDEKSLALLLGYLHDFLKYLAKNSASLFTASDYKVASAEYHRKAL
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge