Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Goat Anti-Rabbit IgG Monoclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))

Lieferant: Abnova
Goat anti-rabbit IgG recognizes rabbit IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Rhodamine.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Rabbit



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
2 mg 2 mg ABNOPAB10820
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reaktivität Rabbit
Konjugation TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Goat
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Purification This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Form Lyophilized
Storage buffer Lyophilized from 10 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7,2 (0,01% (w/v) sodium azide, 10 mg/mL BSA (ImmunoglobulLyophilized from and Protease free))
Lagertemperatur Store at 4 °C on dry atmosphere.<br>After reconstitution with 1 mL of deionized water, store at – 20 °C or lower.<br>Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge