Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Donkey Anti-Rabbit IgG Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Lieferant: Abnova
Donkey anti-rabbit IgG recognizes rabbit IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Rabbit



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
2 mg 1 mg ABNOPAB10816
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reaktivität Rabbit
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Donkey
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope Heavy and Light chain
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Purification solid phase adsorption
Storage buffer 20 mM potassium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7,2 (0,01% (w/v) gentamicin sulfate (Do NOT add sodium azide!), 10 mg/mL BSA (Immunoglobuland Protease free))
Lagertemperatur Store at 4 °C on dry atmosphere. After reconstitution with 1 mL of deionized water, store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge