Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Rabbit Anti-Pig IgG Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Lieferant: Abnova
Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgG F(c) fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Alkaline Phosphatase.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: F(c)
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mg 1 mg ABNOPAB10805
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reaktivität Pig
Konjugation AP (Alkaline Phosphatase)
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope F(c)
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Pig IgG F(c) fragment
Purification solid phase adsorption
Storage buffer 50 mM Tris-Cl, 150 mM NaCl, 1 mM MgCl, 0,1 mM ZnCl2, 50% (v/v) glycerol, pH 8.0 (0,01% sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. Do not Freeze.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge