Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CBX3 Goat Polyclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CBX3.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.3-1.0 μg/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-3 μg/ml
Type: Primary
Antigen: CBX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOPAB6885
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CBX3
Antigen name Chromobox Homolog 3
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms chromobox protein homolog 3, heterochromatin-like protein 1, HP1 gamma homolog, chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, heterochromatin protein 1 homolog gamma, Drosophila), HECH, HPy, modifier 2 protein, HP1-GAMMA, heterochromatin protein HP1 gamma, HP1Hs-gamma
Gene ID 11335
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human CBX3.
Purification Antigen affinity purification
Sequence C-EAFLNSQKAGKEKD
Storage buffer Tris saline, pH 7,3 (0,5% BSA, 0,02% sodium azide)
Lagertemperatur Store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping